Learn More
Polvo de silicio, cristalino, APS ≈ 100 nm, 99 %, plasma sintetizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon powder |
Nombre de nota | Plasma Synthesized |
Número UN | UN1346 |
Cantidad | 10 g |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Tamaño de partículas | APS ≈100nm |
Formulario | cristalino/a/s |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M24L038 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 046308.04,046308.18,046308.09 |
T23K015 | Certificado de análisis | 01/08/2024 | 046308.04,046308.18,046308.09 |
Y17J036 | Certificado de análisis | 05/01/2024 | 046308.04,046308.18,046308.09 |
L17Y026 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 046308.04,046308.18,046308.09 |
M15H055 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 046308.04,046308.18,046308.09 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silicon powder, crystalline
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Silicon
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de silicio, cristalino, APS ≈ 100 nm, 99 %, plasma sintetizado, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido