Learn More
Silicio, +99 %, polvo, malla - 325, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10092760
Silicio, +99 %, polvo, malla - 325, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092760
10 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10092760
Marca: Thermo Scientific Acros 201560100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Especificaciones
Punto de ebullición 2355.0°C
Nombre del producto químico o material Silicon
Punto de fusión 1410.0°C
Nombre de nota -325 mesh
Color Gris
Forma física Polvo fino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Índice Merck 15, 8630
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 28.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459234 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2024 Catalog Number201560100,201565000,201561000
Número de loteA0374282 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
Número de loteA0384795 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
Número de loteA0440843 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/04/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
Número de loteA0404240 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/07/2021 Catalog Number201560100,201565000,201561000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Silicio, +99 %, polvo, malla - 325, Thermo Scientific Chemicals >