Learn More
Integra Biosciences™ Pipeteadores PipetBoy™ Pro
Utilice este pipeteador para un pipeteo serológico preciso y eficaz. Las pipetas Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro cuentan con LED integrado que proporciona una iluminación óptima del área alrededor de la pipeta para un pipeteo preciso y evitar la fatiga ocular.
631.00€ - 641.00€
Especificaciones
Puntas compatibles | Pipetas de plástico y vidrio con volúmenes de 1 a 100 ml |
---|---|
Velocidad de dispensación | 12 ml/s |
Modelo | PipetBoy pro |
Tipo | Soporte de pipetas Pro |
Peso (métrico) | 190 g |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11741258
|
Integra Biosciences™
156404 |
Azul |
641.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10679465
|
Integra Biosciences™
156402 |
Verde |
631.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Desplace con precisión el líquido de la pipeta aplicando un dedo variable a la presión en el pipeteador para que se active
- La luz como una pluma, 190 gramos
- Varios colores disponibles
- La velocidad se puede ajustar de forma continua a través de la ruedecilla
- El LED rojo indica cuándo es necesario cargar la batería
- Diseño ergonómico, siguiendo las recomendaciones de ergonomía de forma manual
Especificaciones
Pipetas de plástico y vidrio con volúmenes de 1 a 100 ml | |
PipetBoy pro | |
190 g | |
50 Hz |
12 ml/s | |
Soporte de pipetas Pro | |
230 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Integra Biosciences™ Pipeteadores PipetBoy™ Pro