Learn More
Borer Chemie™ Tubo de grasa sin silicona
Calidad estándar para desecadores, juntas esmeriladas, llaves de paso y aparatos. Los tubos de grasa sin silicio Borer Chemie™ son adecuados para sellar y lubricar juntas de vidrio esmerilado fijas y giratorias, así como para engrasar conectores de plástico y metal.
22.05€ - 24.45€
Especificaciones
Cantidad 60g
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11915756
Ver documentos
Borer Chemie™
DGLR.0060
Estándar N/A N/A N/A
10404681
Ver documentos
Borer Chemie™
514215.00-CA15
Estándar N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
  • Excelente estabilidad térmica
  • Disponible en calidad estándar (hermético al vacío hasta 300 °C) y alta calidad de vacío (hasta 400 °C)
  • Consistencia de lubricación constante entre - 40 °C y + 250 °C
  • No hay punto de goteo
  • Químicamente estable contra la mayoría de ácidos, álcalis y gases
  • Insoluble en agua y alcoholes monohídricos y polihídricos con peso molecular bajo
Especificaciones
Especificaciones
60g
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Borer Chemie™ Tubo de grasa sin silicona