Learn More
Sartorius™ Junta tórica de silicona
Marca: Sartorius™ 6980123
7.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Soporte de filtro de vacío de vidrio de 50 mm | |
1Each | |
45 x 3 mm |
Silicona | |
Junta tórica |
Título del producto
Sartorius™ Junta tórica de silicona > Para su uso con un soporte para filtro de vacío de vidrio de 50 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido