Learn More
Macherey-Nagel™ Septos de silicona/PTFE
Selle los viales con septos de puerto de inyección de GC. Los septos de silicona/PTFE Macherey-Nagel™ se suministran en una variedad de tamaños.
Marca:  Macherey-Nagel™ 702626
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10514801
  • 77.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  •  Septos de silicona/PTFE
  • Silicona blanca, revestida por un lado con PTFE gris
  • Temperatura máxima de 200 °C
  • Cuando se utiliza a temperaturas considerablemente más altas – y se trabaja sin purga del septo – pueden producirse picos interferentes debido a la descomposición térmica del material.
Especificaciones
Especificaciones
Septum
11 mm
Gris-blanco
50/pack
Revestido por un lado con PTFE
200 °C
PTFE/silicona
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Septos de silicona/PTFE > DE: 11mm