Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas de silicona
Para su uso en el campo de la medicina.
Marca:  Fisherbrand™ FB56497
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10788061
  • 265.00€ / 15 metros
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aprobado por la FDA, NWC y BGA.
  • Certificados para la clase USP XXII 6
  • Esterilizables en autoclave a 130 °C en vapor
  • Esterilizables mediante radiación gamma sin afectar a la calidad
  • Su aspecto puede ser opaco o translúcido
Especificaciones
Especificaciones
Clase 6
9,6 mm
1500 cm
Bomba peristáltica
Translúcido
Esterilizable en autoclave
Silicona
2,4 mm
1 unidad
Tubos de bombas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos para bombas de silicona > Tamaño/grosor del orificio: 9,6mm/2,4mm