Learn More
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE
Las tapas SCAT y las tapas de seguridad para residuos están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca correcta para su contenedor todavía no está disponible, simplemente utilice el adaptador correspondiente.
Marca: SCAT™ 107992
67.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.- Fabricado con material de politetrafluoroetileno (PTFE)
- Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
- Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT
Especificaciones
GL38 (f) a GL45 (m) | |
Capillary Connector | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Adaptador de rosca |
Título del producto
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE > Rosca 1:GL38 (h), Rosca 2:GL45 (m)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido