Learn More
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE
Las tapas SCAT y las tapas de seguridad para residuos están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca correcta para su contenedor todavía no está disponible, simplemente utilice el adaptador correspondiente.
39.35€ - 228.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tipo de producto | Adaptador de rosca |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10120830
|
SCAT™
107992 |
GL38 (f) a GL45 (m) |
85.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10374900
|
SCAT™
107993 |
GL32 (f) a GL45 (m) |
85.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10318729
|
SCAT™
107017 |
GL45 (m) a 5,08 cm (2 pulg.) Tri-Sure (m) |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10829840
|
SCAT™
107016 |
GL45 (m) a R2 pulg. BSP/G2 pulg. (m) |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10840411
|
SCAT™
117094 |
GL45 (f) a S55 (m) |
85.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10860391
|
SCAT™
107509 |
GL45 (m) a NS29/32 mm (m) |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10384420
|
SCAT™
107991 |
GL/S40 (f) a GL45 (m) |
87.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10705802
|
SCAT™
117091 |
GL/S40 (f) a S55 (m) |
85.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10881051
|
SCAT™
117095 |
S51 (f) a S55 (m) |
85.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10584448
|
SCAT™
107632 |
UNF 1/4 pulg. 28 G (f) a GL14 (m) |
39.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10130200
|
SCAT™
117030 |
GPI 38-23 (f) a GL45 (m) |
85.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10671211
|
SCAT™
160146 |
ND9 |
44.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17917270
|
SCAT™
108325 |
S60/61 (m) to B83 (f) |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT son ideales para conectar tapas de seguridad, tapas de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de descarga y suministro.- Fabricado con material de politetrafluoroetileno (PTFE)- Disponible en una amplia gama de tamaños de rosca- Apto para todos los tapones, embudos o botes de SCATEspecificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Adaptador de rosca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE