Learn More
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE
Las tapas SCAT y las tapas de seguridad para residuos están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca correcta para su contenedor todavía no está disponible, simplemente utilice el adaptador correspondiente.
Marca:  SCAT™ 108325
186.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17917270
  • 228.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
SCAT™ thread adapters are ideally suited for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
  • Made of polytetrafluoroethylene (PTFE) material
  • Available in a wide range of thread sizes
  • Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Especificaciones
Especificaciones
S60/61 (m) to B83 (f)
PTFE
Thread Adapter
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE > Thread Adapters; Thread Size: S60/61 (m) to B83 (f)