Learn More
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE
Las tapas SCAT y las tapas de seguridad para residuos están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca correcta para su contenedor todavía no está disponible, simplemente utilice el adaptador correspondiente.
Marca:  SCAT™ 117094
67.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10840411
  • 85.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los adaptadores de rosca SCAT son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con material de politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT
Especificaciones
Especificaciones
GL45 (f) a S55 (m)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Adaptador de rosca
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SCAT™ Adaptador de rosca, PTFE > Rosca 1:, GL45 (f) Rosca 2:S55 (m)