Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01332508
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10345071
  • 109.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Material: caucho de silicona (VMQ)
  • Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
10/paq.
Caucho de silicona
Diámetro del tubo: Entre 7,5 y 9,0 mm
22 mm
Junta de estanqueidad