Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
38.27€ - 279.84€
Especificaciones
Material | Caucho de silicona |
---|---|
Tipo | Junta de estanqueidad |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño de orificio | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de orificio | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10294521
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01332512 |
12 mm | 22 mm |
102.87€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10528801
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01334526 |
26 mm | 42 mm |
279.84€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12383379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331806 |
6 mm | 16 mm |
52.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12393379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331808 |
8 mm | 16 mm |
42.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10345071
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01332508 |
8 mm | 22 mm |
102.87€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12373379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331406 |
6 mm | 12 mm |
38.27€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Material: silicone rubber (VMQ)
- With bonded PTFE face
Especificaciones
Caucho de silicona | |
Junta de estanqueidad | |
10/paq. |