Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01334526
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Material: caucho de silicona (VMQ)
- Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
26 mm | |
Junta de estanqueidad | |
Caucho de silicona |
Diámetro del tubo: Entre 25 y 27 mm | |
10/paq. | |
42 mm |