Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01331806
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12383379
  • 52.10€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Material: caucho de silicona (VMQ)
  • Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
Especificaciones
6 mm
Junta de estanqueidad
Caucho de silicona
Diámetro del tubo: entre 5,5 y 6,5 mm
10/paq.
16 mm