Learn More
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
27.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA |
---|---|
Material | Silicona |
Cantidad | 10/paquete |
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Junta |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11770029
|
Cole Parmer
30548-00 |
(3/4 pulg.) |
27.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Single-use custom configuration solutions to minimize downtime
- All gaskets meet USDA, 3-A and CGMP criteria
- FDA Compliant
- All silicone, EPDM, PTFE, and Viton™ gaskets are animal-derived ingredient free and meet USP Class IV.
Especificaciones
FDA | |
10/paquete | |
Junta |
Silicona | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp