Learn More
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
Marca:  Cole Parmer 30548-00
25.84 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11770029
  • 27.20€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
  • Ideal para conectar tubos con el resto del sistema en aplicaciones de uso general y de un solo uso
  • Soluciones de un solo uso de configuración personalizada para minimizar el tiempo de inactividad
  • Todas las juntas cumplen los criterios USDA, 3-A y CGMP
  • Compatible con FDA
  • Todas las juntas de silicona, EPDM, PTFE y Viton™ no contienen ingredientes de origen animal y cumplen con la clase IV de la USP.
Especificaciones
Especificaciones
FDA
Silicona
No estéril
Silicona
(3/4 pulg.)
10/paquete
Junta
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp > (3/4 pulg.)
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato