Learn More
Sampling Systems™ Junta de silicona para recipientes de almacenamiento
Estas juntas, cuando se usan con abrazaderas de palanca, harán que los recipientes de almacenamiento sean a prueba de fugas. Elige la junta del tamaño adecuado para su recipiente.
Marca: Sampling Systems™ SIL-30-FDA
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Diseño de junta tórica
- Fabricada con silicona de grado aceptable por la FDA
- Adecuada para usarse con recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 y 316L
- Disponible en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Sellado a prueba de fugas | |
Junta de junta tórica | |
Silicona | |
Recipiente de almacenamiento de 30 l |