Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, VMQ
La junta de silicona se utiliza para sellar y fijar tubos roscados con tapones roscados.
47.45€ - 192.00€
Especificaciones
Material | Silicona (VMQ) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sellado; conexión de tubos de vidrio; adecuado para tapón de rosca PBT con abertura |
Cantidad | 10/Paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11777118
|
DWK Life Sciences
292382602 |
Entre 25,0 y 27,0 mm | GL 45 |
192.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11831010
|
DWK Life Sciences
|
Entre 11,0 y 13,0 mm | GL 25 |
85.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786828
|
DWK Life Sciences
292350804 |
Entre 7,5 y 9,0 mm | GL 18 |
47.48€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11747118
|
DWK Life Sciences
292340606 |
Entre 5,5 y 6,5 mm | GL 14 |
47.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11338803
|
DWK Life Sciences
|
Entre 7,5 y 9,0 mm | GL 25 |
76.54€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757198
|
DWK Life Sciences
292371005 |
Entre 9,0 y 11,0 mm | GL 25 |
73.60€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11777198
|
DWK Life Sciences
292351003 |
Entre 9,0 y 11,0 mm | GL 18 |
48.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12851054
|
DWK Life Sciences
292361407 |
Entre 13,0 y 15,0 mm | GL 32 |
112.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13157444
|
DWK Life Sciences
292361604 |
Entre 15,0 y 17,0 mm | GL 32 |
118.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13118043
|
DWK Life Sciences
292361801 |
Entre 17,0 y 19,0 mm | GL 32 |
106.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11331485
|
DWK Life Sciences
292383204 |
Entre 31,0 y 33,0 mm | GL 45 |
181.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11820720
|
DWK Life Sciences
|
Entre 5,5 y 6,5 mm | GL 18 |
56.15€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El anillo de sellado de silicona coincide con la pieza de conexión roscada y tiene buenas propiedades de sellado. Debido a la capa de PTFE en un lado del anillo de sellado, hay una cierta inercia del material. El orificio incluido permite la inserción de varillas, aceitunas, mangueras, etc. de vidrio.
- Cubierto de PTFE unido
Especificaciones
Silicona (VMQ) | |
Sellado; conexión de tubos de vidrio; adecuado para tapón de rosca PBT con abertura | |
10/Paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, VMQ