Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Septa
Marca:  Macherey-Nagel™ 702602
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10505941
  • 56.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Septos
45° Shore A
Transparente
50/pack
9 mm
250 °C
Silicona