Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silicone Stoppers are specially processed culture plugs with continuous bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
39.90€ - 433.00€
Especificaciones
Color | Rosa |
---|---|
Material | Silicona |
Tipo de producto | Tapón |
Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10159722
|
Hirschmann™
8905515 |
11-14 mm | 15 mm |
47.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10402861
|
Hirschmann™
8905517 |
13-16 mm | 10 mm |
51.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10169722
|
Hirschmann™
8905519 |
15-18 mm | 12 mm |
59.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10077842
|
Hirschmann™
8905522 |
18-21 mm | 15 mm |
65.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10650644
|
Hirschmann™
8905524 |
20-23 mm | 20 mm |
79.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10455421
|
Hirschmann™
8905532 |
22-30 mm | 20 mm |
113.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10660644
|
Hirschmann™
8905542 |
30-40 mm | 35 mm |
271.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10756263
|
Hirschmann™
8905552 |
40-50 mm | 40 mm |
433.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10535683
|
Hirschmann™
8905512 |
9-11 mm | 13 mm |
39.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Uniform pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Especificaciones
Rosa | |
Tapón | |
10/paq. |
Silicona | |
Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo |