Learn More
Heidolph Instruments Tubos de silicona
Para su uso con bombas monocanal y multicanal (no adecuado con casetes pequeños)
30.25€ - 82.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Silicona |
Para utilizar con | Bombas monocanal |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10751673
|
Heidolph Instruments
525-32000-00 |
7,9 mm |
82.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10117801
|
Heidolph Instruments
525-36000-00 |
3,1 mm |
30.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10711103
|
Heidolph Instruments
525-33000-00 |
0,8 mm |
38.35€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Aplicación: Manguera de silicona recubierta de platino para su uso en productos farmacéuticos y biológicos
- Características:
- El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano
- Biocompatible, adsorción y absorción mínimas
- Mejores propiedades de flujo, alta estabilidad de temperatura
- Absolutamente inerte, libre de suavizante
- Material: Polidimetilsiloxano con aditivos de silicona y tierra silícea; blanco translúcido; excelente resistencia a la presión inicial
- Cumple las normas: USP clase VI, FDA, cumple GLP y NSF
- Intervalo de temperatura: de -80 a +200 °C
- Esterilización: Se puede esterilizar en autoclave durante 30 minutos a 1 bar o mediante radiación
- Restricción: No apto para disolventes concentrados, aceites, ácidos o sosa cáustica diluida; permeabilidad relativamente alta al gas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Bombas monocanal | |
No estéril | |
de 200 °C |
Silicona | |
1 unidad | |
8,8 m de agua | |
Tubos de conducción |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Heidolph Instruments Tubos de silicona