Learn More
Heidolph instruments Tubos de silicona
Tubos de silicona recubiertos de platino para uso en productos farmacéuticos y biología.El tubo de silicona Heidolph™ es muy liso, biocompatible e inerte.
Marca: Heidolph instruments 525-39000-00
52.92 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano.
- Biocompatible, adsorción y absorción mínimas.
- Buenas propiedades de flujo.
- Alta estabilidad de temperatura
- Absolutamente inerte, libre de suavizante.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Vidrio de borosilicato | |
2,5 mm | |
6,4 |
6,4 mm | |
11,3 mm | |
No estéril | |
0,8/1,8 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
9Hours
17Minutes
3Seconds
13