Learn More
Heidolph instruments Tubos de silicona
Tubos de silicona recubiertos de platino para uso en productos farmacéuticos y biología.El tubo de silicona Heidolph™ es muy liso, biocompatible e inerte.
30.95€ - 55.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10721103
|
Heidolph instruments
525-34000-00 |
0,5 | 1,6 mm |
30.95€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10361582
|
Heidolph instruments
525-30027-00 |
4,8 | 2,5 mm |
37.25€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10660303
|
Heidolph instruments
525-30028-00 |
6,4 | 1,6 mm |
31.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10585112
|
Heidolph instruments
525-39000-00 |
6,4 | 2,5 mm |
55.70€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano.
- Biocompatible, adsorción y absorción mínimas.
- Buenas propiedades de flujo.
- Alta estabilidad de temperatura
- Absolutamente inerte, libre de suavizante.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Heidolph instruments Tubos de silicona