Learn More
Heidolph instruments Tubos de silicona
Tubos de silicona recubiertos de platino para uso en productos farmacéuticos y biología.El tubo de silicona Heidolph™ es muy liso, biocompatible e inerte.
Marca: Heidolph instruments 525-30028-00
29.45 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano.
- Biocompatible, adsorción y absorción mínimas.
- Buenas propiedades de flujo.
- Alta estabilidad de temperatura
- Absolutamente inerte, libre de suavizante.
Especificaciones
USP clase VI, FDA, cumple GLP y NSF. | |
6,4 mm | |
9,5 mm | |
bomba | |
-80 °C | |
6,4 | |
6,7 m de agua | |
No apto para disolventes concentrados, aceites, ácidos o sosa cáustica diluida; permeabilidad relativamente alta al gas. | |
Tiempo continuo/corto a 0,7/1,7 bar | |
de 200 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
1,6 mm | |
El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano, biocompatible con una absorción y absorción mínimas, buenas propiedades de flujo, alta estabilidad de temperatura, inerte, libre de suavizante, blanco translúcido. | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave durante 30 min (a 1 bar, radiación). | |
Relativamente alto | |
Blanco translúcido | |
Buena | |
Tubos de bombas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
9Hours
17Minutes
3Seconds
13
Título del producto
Heidolph instruments Tubos de silicona > Tamaño: 6.4; presión máxima: 0,7/1,17; grosor: 1,6mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido