Learn More
Heidolph instruments Tubos de silicona
Tubos de silicona recubiertos de platino para uso en productos farmacéuticos y biología.El tubo de silicona Heidolph™ es muy liso, biocompatible e inerte.
Marca:  Heidolph instruments 525-34000-00
29.40 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10721103
  • 30.95€ / 1 metro
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano.
  • Biocompatible, adsorción y absorción mínimas.
  • Buenas propiedades de flujo.
  • Alta estabilidad de temperatura
  • Absolutamente inerte, libre de suavizante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1,6 mm
0,5
Vidrio de borosilicato
No estéril
0,7/1,7
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Heidolph instruments Tubos de silicona > Tamaño: 0,5; presión máxima: 0,7-1,17; grosor: 1,6mm