Learn More
Gibco™ MEM, polvo
El medio esencial mínimo es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
Marca: Gibco™ 61100103
Descripción
- El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
- El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios.
- Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Con: L-glutamina, rojo fenol
- Sin: HEPES, bicarbonato sódico
Uso de MEM
- El MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- El MEM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
- Este producto se hace con sales de Earle para su uso en un incubador de CO2.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
Libre de material de origen animal | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Astrocitos de rata primarios | |
Polvo | |
Suplementos de suero estándar | |
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
50 L | |
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3075849 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 61100087,61100103 |
3018234 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 61100087,61100103 |
2528635 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 61100087,61100103 |
2543577 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 61100087,61100103 |
2545676 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 61100087,61100103 |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.