Learn More
Gibco™ Medio Essential 8™
Medio Essential 8™
Marca: Gibco™ A1517001
294.21 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24342" para aplicar la oferta.
Descripción
El medio Essential 8™ es un medio sin xenógenos ni alimentación especialmente formulado para el crecimiento y expansión de células madre pluripotentes (PSC) humanas. Originalmente desarrollado por Guokai Chen et al. en el laboratorio de James Thomson (publicado como E8) y validado por Cellular Dynamics International, el medio Essential 8™ se ha probado ampliamente para certificar que mantiene la pluripotencia en varias líneas de células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC). Además, el medio Essential 8™ se ha utilizado para ampliar la producción de iPSC y se ha demostrado que respalda el crecimiento de iPSC para > 50 pases sin signos de anormalidades cariotípicas. También mantiene la capacidad de las iPSC para diferenciarse en los linajes de líneas de gérmenes.Características del medio Essential 8™:
Variabilidad reducida
El medio Essential 8™ no tiene xenógenos y contiene solo los 8 componentes esenciales necesarios para el cultivo de células madre. A diferencia de otros medios que contienen más de 20 ingredientes muy variables, el medio Essential 8™ se produce conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales. Dispone de niveles de factor de crecimiento y formulación optimizada para ayudar a garantizar el máximo crecimiento, pluripotencia y salud celular con una variabilidad mínima.
Cultivos fiables y resistentes
El medio Essential 8™ ha demostrado respaldar el crecimiento de células madre pluripotente. Además, proporciona cultivos con cinética de crecimiento y morfología superior en comparación con otros sistemas con alimentación.
Rentable
El medio Essential 8™ se suministra en un práctico kit de dos componentes (500 ml de medio basal y 10 ml de suplemento). Cuando se utiliza con vitronectina (VTN-N), proporciona un sistema definido y rentable para el cultivo sin alimentación de células madre pluripotentes (PSC) humanas.
El medio Essential 8™ se comercializa en colaboración con Cellular Dynamics International.
Especificaciones
• 500 ml de medio basal (almacenar a 2—8 °C y proteger de la luz) • Suplemento de 10 ml (almacenar a – 5 a – 20 °C y proteger de la luz) |
|
Sin componentes xenobióticos | |
Líquido | |
Sin suero | |
cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485 | |
500 mL | |
Humano |
Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC) | |
Células madre sin células alimentadoras (humanas, iPS: pluripotentes inducidas, embrionarias) | |
Medios para células madre | |
Rojo de fenol | |
Essential 8™ | |
Suplemento, hielo seco, basal, ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione