Learn More
Gibco™ Medio Neurobasal™
Se utiliza en el crecimiento de células neuronales del hipocampo, la corteza y otras regiones del cerebro. El medio Neurobasal™ Gibco™es un medio basal que cumple los requisitos específicos de cultivo celular de células neuronales prenatales y embrionarias cuando se utilizan con el suplemento Gibco™ B-27™.
Marca: Gibco™ 21103049
Descripción
- Permite el mantenimiento, tanto a corto como a largo plazo, de poblaciones homogéneas de células neuronales sin la necesidad de una capa subyacente de astrocitos.
- Suplementado con 0,5 mM de L-glutamina o suplemento GlutaMAX™-I, así como con un suplemento carente de suero (como suplemento B-27™ o suplemento N-2) o con suero.
- Probado para el pH, la osmolalidad, las endotoxinas y la ausencia de contaminación por hongos y bacterias.
Información de órdenes
Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Sin suero | |
Líquido | |
Rojo de fenol | |
500 mL | |
Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, osmolalidad, pH |
Células neuronales | |
Cultivo de células neuronales | |
Medio neurobasal | |
Neurobasal™ | |
Ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2458321 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21103049 |
2523113 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21103049 |
2539296 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21103049 |
2511026 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21103049 |
2478286 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21103049 |