Learn More
Gibco™ Medio Neurobasal™-A, sin D-glucosa, sin piruvato sódico
Medio Neurobasal™-A Gibco™ sin D-glucosa y piruvato sódico se utiliza para fomentar el crecimiento de neuronas posnatales del SNC en aplicaciones donde la presencia de D-glucosa y piruvato sódico puede causar interferencias.
Marca: Gibco™ A2477501
82.99 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para los estudios neuronales que requieren la ausencia de insulina, glucosa y piruvato sódico, como los estudios de respuesta a la glucosa o a la insulina, recomendamos el suplemento Gibco B-27, sin insulina como suplemento de este medio.
- El medio Neurobasal es adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones de células neuronales. Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del medio Neurobasal y suplementos B-27.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Sin suero | |
Líquido | |
Rojo de fenol | |
Neurobasal™ | |
Ambiente |
Células neuronales | |
Cultivo de células neuronales | |
Medio neurobasal | |
Sin glucosa, Sin piruvato sódico | |
500 mL | |
Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, osmolalidad, pH |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2922521 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | A2477501 |
2452116 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A2477501 |
2452118 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A2477501 |
2452122 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A2477501 |
2452120 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A2477501 |