Learn More
Gibco™ Medio Neurobasal™ CTS™
Medio Neurobasal™ CTS™
Marca: Gibco™ A1371201
Descripción
El medio Neurobasal™ CTS™ (Cell Therapy Systems) es un medio basal de nutrientes sin suero para la viabilidad a corto plazo de neuronas del hipocampo prenatales y embrionarias, así como otras neuronas del SNC. El medio Neurobasal™ CTS™, cuando se usa con el suplemento B-27™, puede cultivar células de glioblastoma humano, neuronas, células madre neuronales y tipos de células de linaje que no son del SNC con buena viabilidad y supervivencia. El medio Neurobasal™ CTS™ suplementado con el suplemento B-27™ contiene antioxidantes para reducir el daño reactivo de oxígeno, y no contiene aminoácidos de glutamato y aspartato, lo que permite el estudio de neurotransmisores excitatorios.Preparación de los medios
Antes de usarlo con células de glioblastoma o células madre neuronales, el medio Neurobasal™ CTS™ Cell Therapy Systems se debe suplementar con L-glutamina o con el suplemento GlutaMAX™-I CTS™. Además, es necesario añadir un suplemento con o sin suero. Nuestro suplemento recomendado para células humanas es el suplemento B-27™ (n.º de ca. 17504).
Simplifique su transición a la investigación clínica
La marca Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrece una amplia gama de productos para emplear en aplicaciones de terapia celular, incluidos medios, reactivos, factores de crecimiento, enzimas, reactivos de selección/expansión de células y dispositivos. Los productos Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrecen:
Para su uso en investigación o fabricación no comercial de productos basados en células para investigación clínica.
PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para administrarlo de forma directa en seres humanos o animales
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Sin suero | |
Medio neurobasal | |
Estéril con filtro | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
500 mL |
Células neuronales | |
Líquido | |
Serum-free | |
Frasco | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Ambiente |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2766716 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1371201 |
2428804 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1371201 |
2451199 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1371201 |
2451201 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1371201 |
2662711 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1371201 |
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.