Learn More
Gibco™ Kit de medio Essential 8™ Flex
Essential 8™ Flex es un medio sin xenógenos ni alimentación que admite el cultivo de células madre pluripotentes (PSC) sin la necesidad de alimentación durante el fin de semana. El kit de medio Essential 8™ Flex Gibco™ se suministra en un práctico kit de dos componentes (500 ml de medio basal y 10 ml de suplemento).
Marca: Gibco™ A2858501
368.94 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
- Proporciona todas las ventajas del medio Essential 8, como la variabilidad minimizada de los componentes, cultivos fiables y sólidos con medios producidos conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales y libres de material xenógeno.
- Es un kit práctico de dos componentes (500 ml de medio basal y suplemento de 10 ml) y, cuando se utiliza con vitronectina (VTN-N), proporciona un sistema definido para el cultivo de PSC humanas sin células alimentadoras
- La flexibilidad es un beneficio adicional
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
• 500 ml de medio basal (almacenar a 2–8 °C y proteger de la luz) • Suplemento de 10 ml (almacenar a – 5 a – 20 °C y proteger de la luz) |
|
Sin componentes xenobióticos | |
Medios para células madre | |
cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485 | |
1 Kit |
Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (iPSC), células madre humanas | |
Células madre sin células alimentadoras (humanas, iPS: pluripotentes inducidas, embrionarias) | |
Rojo de fenol | |
Essential 8™ | |
Suplemento, hielo seco, basal, ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron