Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protege las bandejas de tampones superiores de derrames de tampones y depósitos de sal
Marca:  Cytiva 2300-10064
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002042
  • 20.15€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cubra la bandeja de tampones superior para protegerla de derrames de tampones y depósitos de sal
  • Simplifique el mantenimiento preventivo diario y semanal de la bandeja de tampones superior de sistemas ÄKTA
  • Fabricada con material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies del laboratorio contra derrames peligrosos
  • El papel Whatman suave y absorbente absorbe rápidamente los derrames
  • Una capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo
  • Se ajusta a la bandeja de tampones superior en los sistemas de purificación de proteínas ÄKTA go, ÄKTA Avant, ÄKTA Pure y ÄKTA Start.
  • Prácticos y fáciles de utilizar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hojas Benchkote
Papel absorbente, polietileno laminado
ÄKTA Start
25/Paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems > ÄKTA Start, 25/paquete