Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protege las bandejas de tampones superiores de derrames de tampones y depósitos de sal
14.75€ - 93.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Hojas Benchkote |
---|---|
Material | Papel absorbente, polietileno laminado |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16022042
|
Cytiva
2300-10072 |
ÄKTA Avant | 10/Paq. |
33.55€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16032042
|
Cytiva
2300-10073 |
ÄKTA Avant | 25/Paq. |
53.60€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16042042
|
Cytiva
2300-10074 |
ÄKTA Avant | 50/Paq. |
93.75€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16062032
|
Cytiva
2300-10060 |
ÄKTA Pure | 10/Paq. |
21.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16072032
|
Cytiva
2300-10061 |
ÄKTA Pure | 25/Paq. |
32.90€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16082032
|
Cytiva
2300-10062 |
ÄKTA Pure | 50/Paq. |
48.25€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16092032
|
Cytiva
2300-10063 |
ÄKTA Start | 10/Paq. |
14.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16002042
|
Cytiva
2300-10064 |
ÄKTA Start | 25/Paq. |
20.15€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16012042
|
Cytiva
2300-10065 |
ÄKTA Start | 50/Paq. |
29.50€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cover the top buffer tray to protect from buffer spillages and salt deposits
- Simplify daily and weekly preventive maintenance of the top buffer tray of ÄKTA systems
- Manufactured of absorbent, impermeable material that is designed to protect lab surfaces against hazardous spills
- Smooth, absorbent Whatman paper quickly absorbs spills
- Laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface
- Fits the top buffer tray on ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure and ÄKTA start protein purification systems.
- Convenient and easy to use
Especificaciones
Hojas Benchkote | |
Papel absorbente, polietileno laminado |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems