Learn More
BRAND™ Tubos de silicona
Tubos translúcidos
Marca:  BRAND™ 143362
197.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15251399
  • 211.12€ / 25 metros
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
  • Nota: resistencia química limitada cuando se usa con ácidos concentrados
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    8 mm
    12 mm
    8 x 12 mm
    Caucho de silicona
    25 m
    Translúcido
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    BRAND™ Tubos de silicona > Tamaño de los tubos (DI x DE): 8 x 12 mm