Learn More
BRAND™ Tubos de silicona
Tubos translúcidos
43.95€ - 211.12€
Especificaciones
Material Caucho de silicona
Longitud global (métrico) 25 m
Color Translúcido
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
10121681
Ver documentos
BRAND™
143352
4 mm
43.95€
25 metros
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15291389
Ver documentos
BRAND™
143355
5 mm
53.82€
25 metros
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15201399
Ver documentos
BRAND™
143356
6 mm
61.65€
25 metros
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10674162
Ver documentos
BRAND™
143359
9 mm
121.00€
25 metros
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15251399
Ver documentos
BRAND™
143362
12 mm
211.12€
25 metros
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
  • Nota: resistencia química limitada cuando se usa con ácidos concentrados
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Caucho de silicona
    25 m
    Translúcido
    Documentos
    Product Certifications
    Título del producto
    BRAND™ Tubos de silicona