Learn More
BINDER SILVER 3-year Maintenance Contract
Maintenance service as contractually agreed.
606.25€ - 1361.25€
Especificaciones
Tipo de producto Maintenance Service
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
30274266
Ver documentos
BINDER
DL20-0825
BINDER Chambers Series KBF-S, KBF-S ECO
952.50€
cada uno
30274292
Ver documentos
BINDER
DL20-0855
BINDER Chambers Series UF V
606.25€
cada uno
30274308
Ver documentos
BINDER
DL20-0875
BINDER Chambers Series CB, CB-S
1052.50€
cada uno
30274285
Ver documentos
BINDER
DL20-0860
Cámaras BINDER serie VDL
1361.25€
cada uno
30274277
Ver documentos
BINDER
DL20-0845
BINDER Chambers Series KT, KB, KB ECO
606.25€
cada uno
30274276
Ver documentos
BINDER
DL20-0815
BINDER Series B, BD, BD-S, E, ED, ED-S
606.25€
cada uno
30274270
Ver documentos
BINDER
DL20-0835
BINDER Chambers Series MKF, MKFT
1088.75€
cada uno
30274267
Ver documentos
BINDER
DL20-0865
BINDER Chambers Series CBF
1126.25€
cada uno
30274304
Ver documentos
BINDER
DL20-0880
BINDER Chambers Series VD
1126.25€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Maintenance service as contractually agreed
  • Visual inspection of mechanical and electrical components
  • Check of control response
  • 20% discount on spare parts
  • Testing of all key functions
  • Calibration of one test temperature in the center of the usable space as specified by the user
  • Without certificate
Especificaciones
Especificaciones
Maintenance Service
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BINDER SILVER 3-year Maintenance Contract