Learn More
Óxido de plata(I), +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10608704
Óxido de plata(I), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10608704
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10608704
Marca: Thermo Scientific Acros 205802500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20667-12-3
Fórmula molecular Ag2O
Peso molecular (g/mol) 231.74
Número MDL MFCD00003404
Clave InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) oxide
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Ag2O
Fieser 01,1011; 02,368; 03,252; 04,430; 05,583; 06,515; 07,321; 08,442; 10,350; 11,468
Índice Merck 15, 8660
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dil.hno3 and ammonia,practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.74
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465405 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog Number205802500,205800100,205800500
Número de loteA0461792 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number205802500,205800100,205800500
Número de loteA0453022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/05/2023 Catalog Number205802500,205800100,205800500
Número de loteA0451868 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number205802500,205800100,205800500
Número de loteA0451034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number205802500,205800100,205800500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver(I) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silver oxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de plata(I), +99 %, Thermo Scientific Chemicals >