Learn More
Thermo Scientific Chemicals Simeticona Código de producto.: 16584304
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Simeticona
Código de producto. 16584304
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 16584304
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465170100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8050-81-5
Fórmula molecular C6H18O4Si3
Peso molecular (g/mol) 238.46
Clave InChI AMTWCFIAVKBGOD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 3,3,5,5-tetrametil-2,4-dioxa-3,5-disilahexano; silanediona
SMILES O=[Si]=O.CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simethicone
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog Number465170100,465170500
Número de loteA0464108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2024 Catalog Number465170100,465170500
Número de loteA0461337 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog Number465170100,465170500
Número de loteA0458140 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2023 Catalog Number465170100,465170500
Número de loteA0451214 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number465170100,465170500
compliance-icons
Nombre del producto
  • Simethicone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Simethicone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Simeticona >