Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Marca: Thermo Scientific™ 840-277600
172.90 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Especificaciones
El tapón para tubos de ensayo cubre tubos de ensayo de hasta 15 cm de altura para poder realizar mediciones mientras la tapa del compartimento de muestras está abierta. | |
Mediciones en tubos de ensayo de 15 cm (6 pulg) de altura, especialmente en aplicaciones agrícolas y minería de carbón. | |
Viales y tubos altos (tapa abierta) | |
Each |
Tapón para tubos de ensayo | |
Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | |
Un tapón para un tubo de ensayo alto. | |
Requiere soporte de tubos de ensayo 840-277500 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31