Learn More
Axygen™ Depósitos para reactivos de perfil alto Axygen™ de un pocillo
GREENER_CHOICE
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Marca:  Axygen™ RES-SW12-HP-SI
262.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22009" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300275
  • 354.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
290 ml
Estéril
25/caja
En envase individual; 25/caja
Transparente
Polipropileno
Depósito de reactivos
1/Paq.
12 cubetas inferiores
Documentos
Product Certifications
Special Offers
Special Offers