Learn More
Axygen™ Depósitos para reactivos de perfil alto Axygen™ de un pocillo
GREENER_CHOICE
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
284.87€ - 501.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Transparente
Material Polipropileno
Tipo Depósito de reactivos
Desechables
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Esterilidad Canales Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Esterilidad Canales Precio Cantidad y disponibilidad  
11320275
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
RES-SW384-HP-SI
282 ml Estéril 384 cubetas inferiores
354.00€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11310275
Ver documentos
Axygen™
RES-SW384-HP
282 mL No estéril 384 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11360275
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
RES-SW8-HP-SI
290 ml Estéril 8 cubetas inferiores
354.00€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11300275
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
RES-SW12-HP-SI
290 ml Estéril 12 cubetas inferiores
354.00€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11370275
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
RES-SW96-HP
240 ml No estéril 96 cubetas inferiores Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11350275
Ver documentos
Axygen™
RES-SW8-HP
290 ml No estéril 8 cubetas inferiores
349.46€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11390265
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
RES-SW12-HP
290 ml No estéril 12 cubetas inferiores
349.46€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11380275
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
RES-SW96-HP-SI
240 ml Estéril 96 cubetas inferiores
501.00€
paquete de 25
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los depósitos de polipropileno translúcido se han diseñado con un formato SBS estándar para ofrecer compatibilidad con sistemas robóticos.
Serie de pocillos con forma de rombo: Los grupos de recogida de 96 o 384 pocillos en la superficie inferior ayudan a minimizar el volumen muerto
Especificaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Polipropileno
Transparente
Depósito de reactivos