Learn More
Axygen™ Depósitos para reactivos de perfil alto Axygen™ de un pocillo
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Marca: Axygen™ RES-SW96-HP-SI
346.95 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Descripción
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
- Duraderos y económicos
- Varios formatos para diferentes aplicaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos | |
240 ml | |
Estéril | |
En envase individual; 25/caja | |
Sí |
Transparente | |
Polipropileno | |
Depósito de reactivos | |
96 cubetas inferiores |