Learn More
Thermo Scientific™ SL4 Plus Centrifuge Series
Faster processing of more samples with a high capacity-to-footprint ratio and simple programming interface, plus the flexibility to run most tubes and bottles on one centrifuge.
Marca: Thermo Scientific™ 75016065
Descripción
The ST4/ST4R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Cell Culture packages include the centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainment lids and a set of four 15 mL and 50 mL conical tube adapters.
Blood Tube packages include the centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainment lids and a set of four 5/7 mL and 9/10 mL blood tube adapters.
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15 | |
Thermo Scientific SL4R Plus-MD, de 220 a 240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz, paquete de tubos para recogida de muestras de sangre TX-1000 | |
Sí, sin CFC, pre-temp disponible | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
Less waste, Energy efficient | |
Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios | |
Opciones de 9 perfiles de aceleración/10 de desaceleración | |
TX-1000 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal, adaptadores de tubos de recogida de sangre de 5/7 y 9/10 ml | |
Hasta 9 h 59 min | |
De –10 °C a +40 °C, ±2 °C | |
Centrífuga de sobremesa | |
Consulte los componentes individuales del paquete | |
220/240 V |
Microprocesador | |
196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 148 tubos de recogida de sangre de 9/10 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 6 microplacas, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) | |
Interfaz de usuario de botones LCD brillante | |
Adquisición del rotor Thermo Scientific y de los accesorios necesarios para el funcionamiento | |
La centrífuga incluye lo siguiente en el embalaje: manual de usuario en inglés impreso, dispositivo USB con el manual de usuario en 28 idiomas, aceite resistente a la corrosión (70009824), cable de alimentación para la tensión de alimentación del país correspondiente y declaración de conformidad | |
SL4 Plus | |
Hasta 6 programas a través de los botones de la interfaz de usuario LCD | |
Sí | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Opción para contar hacia delante o hacia atrás | |
Centrífuga: Limitada de 5 años, rotor: Consulte el manual | |
220/240 V, 50 Hz, 230 V, 60 Hz | |
50/60 Hz |