Learn More
Thermo Scientific™ SL4 Plus Centrifuge Series
Faster processing of more samples with a high capacity-to-footprint ratio and simple programming interface, plus the flexibility to run most tubes and bottles on one centrifuge.
7155.60€ - 18090.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15 |
---|---|
Tipo de controlador | Microprocesador |
Pantalla | Interfaz de usuario de botones LCD brillante |
Sistema de accionamiento | Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo |
Para utilizar con (equipo) | Adquisición del rotor Thermo Scientific y de los accesorios necesarios para el funcionamiento |
Código de producto | Marca | Descripción | Tensión | Rotor incluido | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tensión | Rotor incluido | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16310728
|
Thermo Scientific™
75009512 |
Thermo Scientific SL4 Plus-MD, de 208 a 240 V, de 50 a 60 Hz | 208/240 V | No |
7376.70€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16370728
|
Thermo Scientific™
75009527 |
Thermo Scientific SL4R Plus-MD, de 220 a 240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz | 220/240 V | No |
11859.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16320748
|
Thermo Scientific™
75009912 |
Thermo Scientific SL4 Plus, de 208 a 240 V, de 50 a 60 Hz | 208/240 V | No |
7155.60€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16370748
|
Thermo Scientific™
75009927 |
Thermo Scientific SL4R Plus, de 220 a 240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz | 220/240 V | No |
11557.50€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16330768
|
Thermo Scientific™
75016075 |
Thermo Scientific SL4R Plus, de 220 a 240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz, paquete para cultivo celular TX-1000 | 220/240 V | Sí |
17688.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16340778
|
Thermo Scientific™
75016086 |
Thermo Scientific SL4R Plus, de 220 a 240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz, paquete para cultivo celular TX-750 | 220/240 V | Sí |
17085.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16340758
|
Thermo Scientific™
75016065 |
Thermo Scientific SL4R Plus-MD, de 220 a 240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz, paquete de tubos para recogida de muestras de sangre TX-1000 | 220/240 V | Sí |
18090.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
The ST4/ST4R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Cell Culture packages include the centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainment lids and a set of four 15 mL and 50 mL conical tube adapters.
Blood Tube packages include the centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainment lids and a set of four 5/7 mL and 9/10 mL blood tube adapters.
Easy to Use:
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance.
- Modern industrial design supports continuous improvement in rotor loading ergonomics, user safety and current needed certifications
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotor System:
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors.
- System saves time when switching between applications.
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips.
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability.
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technology:
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
- Technology optimizes safety and improves separations.
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning.
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing.
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15 | |
Interfaz de usuario de botones LCD brillante | |
Adquisición del rotor Thermo Scientific y de los accesorios necesarios para el funcionamiento | |
Opciones de 9 perfiles de aceleración/10 de desaceleración | |
Hasta 9 h 59 min | |
Opción para contar hacia delante o hacia atrás |
Microprocesador | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
SL4 Plus | |
Hasta 6 programas a través de los botones de la interfaz de usuario LCD | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Centrífuga de sobremesa |