Learn More
Sampling Systems™ Sleeve Sampler Handles and Extension Rods
Sampling Systems™ Sleeve Sampler Handles and Extension Rods have been designed to be extremely strong and robust to allow samples to be taken from depths up to 6m.
175.00€ - 201.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de Manguito |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Acabado | Brillo |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12937895
|
Sampling Systems™
1035A-1000 |
1000 mm | Pala de Alta Resistencia |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15889201
|
Sampling Systems™
1035A-1500 |
1500 mm | Pala de Alta Resistencia |
201.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15899201
|
Sampling Systems™
1035E-1000 |
1000 mm | Varilla de Extensión de Servicio Pesado |
175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Made from high quality 316L stainless steel
- Bright finish
- Single Point
- Easy to use
Specifications
Tomamuestras de Manguito | |
Acero inoxidable (316L) | |
Brillo |