Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Sliding Plate with Combifix SM
Affix to a multistory platform. Edmund Bühler GmbH™ Sliding Plate with Combifix SM fastens horizontal separating funnels of different sizes to platform.
Marca:  Edmund Bühler GmbH™ 0051 484
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10540102
  • 630.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fija embudos de separación horizontales de diferentes tamaños a la plataforma
  • Para uso con agitadores universales Combifix VKS o SM
Información de órdenes
Tamaño
Especificaciones
Especificaciones
Placa deslizante
Combifix SM
5 tiras de sujeción H, placa base adicional
Certificados
Ver productos accesorios