Learn More
Micronova™ Cubo rectangular con ruedas de 76 mm de plástico rojo de 22 l
BIOPHARMA
Los cestillos estrechos de polipropileno Slimline™ deben utilizarse con el sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT. Disponibles en azul, rojo, verde o amarillo.
Marca:  Micronova™ B-7YEAC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12832004
  • 192.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine™
  • Para su uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT
  • 22,7 litros de capacidad
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponible en azul, rojo, verde o amarillo
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo SlimLine
Esterilizable en autoclave
Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje.
Limpieza de paredes, suelos y techos
No estéril
Cubo de polipropileno, rueda con chapado en níquel, rueda de caucho termoplástico
6 gal
Amarillo
Sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote048605-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/03/2025 Catalog NumberB-7YEAC
Número de lote047840-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/01/2025 Catalog NumberB-7YEAC
Número de lote046915-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/12/2024 Catalog NumberB-7YEAC
Número de lote046825-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/12/2024 Catalog NumberB-7YEAC
Número de lote046490-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/12/2024 Catalog NumberB-7YEAC
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Micronova™ Cubo rectangular con ruedas de 76 mm de plástico rojo de 22 l > Cestillo rectangular de plástico, polipropileno, 22,7 litros, amarillo, con ruedas