Learn More
Micronova™ Cubo rectangular con ruedas de 76 mm de plástico rojo de 22 l
Los cestillos estrechos de polipropileno Slimline™ deben utilizarse con el sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT. Disponibles en azul, rojo, verde o amarillo.
192.00€ - 279.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cestillo SlimLine |
---|---|
Material | Cubo de polipropileno, rueda con chapado en níquel, rueda de caucho termoplástico |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Instrucciones de cuidado | Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje. |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de paredes, suelos y techos |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12871994
![]() |
Micronova™
B-7DBAC |
Azul oscuro |
279.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12812004
|
Micronova™
B-7REAC |
Rojo |
192.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12832004
![]() |
Micronova™
B-7YEAC |
Amarillo |
192.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Para uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine™
- Para su uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT
- Capacidad de 22,7 l (6 gal)
- Esterilizable en autoclave
- Disponible en azul, rojo, verde o amarillo
Especificaciones
Cestillo SlimLine | |
Esterilizable en autoclave | |
Limpieza de paredes, suelos y techos | |
No estéril |
Cubo de polipropileno, rueda con chapado en níquel, rueda de caucho termoplástico | |
Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje. | |
Sistema de carro para salas limpias SlimLine o SlimT |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Micronova™ Cubo rectangular con ruedas de 76 mm de plástico rojo de 22 l