Learn More
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332
Potent pan-ERR agonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 8112/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18774384
  • 387.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
SLU-PP-332 is a potent and selective pan estrogen related receptor (ERR) agonist (EC50 values are 98 nM, 230 nM and 430 nM for ERRα, ERRβ and ERRγ respectively). In a mouse model of metabolic syndrome SLU-PP-332 increases energy expenditure and fatty acid oxidation, decreases fat mass, and improves insulin sensitivity. Also increases mitochondrial respiration in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
(E)-4-Hydroxy-N'-(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide
50 mg
C18H14N2O2
303760-60-3
Estrogen and Related Receptor Agonists
0.98
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332 > 50 mg